Principaux documents
Z671878
IKA® C-Mag magnetic stirrers
C-MAG MS magnetic stirrer, 115V
Synonyme(s) :
laboratory stirrers, magnetic plate stirrers, magnetic stirrers
1 EA
1 530,00 $
1 530,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
1 530,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41103806
Nomenclature NACRES :
NB.72
1 530,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Entrée CA/CC
115 V AC
Matériaux
ceramic plate
Caractéristiques
CSA approved
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
IKA 3582601
IKA C-MAG MS10
Disponibilité
not available in EU
Paramètres
100-1500 rpm speed
Taille de la plateforme
280 mm × 280 mm
Volume de l'agitateur
15 L
Poids
13.2 lb
Description générale
  • Stirs viscous materials with a maximum volume 15 L
  • Strong magnet: High magnetic adhesion prevents stir bar decoupling
  • Ceramic top: Seamless one-piece glass-ceramic top provides excellent resistance to chemicals
  • Elevated control panel: Minimizes contact with spills and allows for easy reading and adjustment of controls
  • Protection class IP 21
Informations légales
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG