Principaux documents
Z671789
IKA® C-Mag hotplate stirrers
C-MAG HS7, AC/DC input 115 V AC, platform size 200 mm × 200 mm
Synonyme(s) :
hot plate magnetic stirrers, hot plates, laboratory hot plates, magnetic stirrers
1 EA
1 330,00 $
1 330,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
1 330,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41102406
1 330,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
ceramic plate
Caractéristiques
CSA approved
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
IKA 3581201
Disponibilité
not available in EU
Paramètres
100-1500 rpm speed
50-500 °C temp. range
Taille de la plateforme
200 mm × 200 mm
Volume de l'agitateur
10 L
Poids
11 lb
Sortie
1000 watts (heater)
Catégories apparentées
Description générale
C-MAG HS 7 IKAMAG
New magnetic stirrer with heating and ceramic heating plate which offers excellent chemical resistance.
Caractéristiques et avantages
  • Powerful motor for stirring quantities of up to 10 L (H2O)
  • Fixed safety circuit of 550°C
  • Hot Top indicator >> hot surface warning to prevent burns!
  • Exact temperature setting via digital display (LED)
  • Bushing according to DIN 12878 for connecting a contact thermometer, e.g. ETS-D5, enables precise temperature control
  • Digital error code display
  • Elevated control panel for protection against leaking liquids
Informations légales
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1