Z671843
IKA® C-Mag magnetic stirrers
C-MAG MS magnetic stirrer, 115V
Synonyme(s) :
laboratory stirrers, magnetic plate stirrers, magnetic stirrers
1 140,00 $
About This Item
1 140,00 $
Produits recommandés
Entrée CA/CC
115 V AC
Matériaux
ceramic plate
Caractéristiques
CSA approved
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
IKA 3582401
IKA C-MAG MS7
Disponibilité
not available in EU
Paramètres
100-1500 rpm speed
Taille de la plateforme
200 mm × 200 mm
Volume de l'agitateur
10 L
Poids
11 lb
Catégories apparentées
Description générale
- Stirs viscous materials with a maximum volume 15 L
- Strong magnet: High magnetic adhesion prevents stir bar decoupling
- Ceramic top: Seamless one-piece glass-ceramic top provides excellent resistance to chemicals
- Elevated control panel: Minimizes contact with spills and allows for easy reading and adjustment of controls
- Protection class IP 21