Principaux documents
Z648183
Grid coating pen
provides a thin layer of adhesive
1 EA
98,70 $
98,70 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
98,70 $
About This Item
Code UNSPSC :
41100000
Nomenclature NACRES :
MA.01
98,70 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Fabricant/nom de marque
1556
Catégories apparentées
Description générale
A light touch with this pen will provide a thin layer of adhesive on the grid. The layer will dry in 1-2 minutes at room temperature and is then ready to receive the sections. Pen may also be used as pre-treatment before coating grids with formvar or other thin films.