Principaux documents
Z225568
Engraving pen
carbide tip, pkg of 1 ea
1 EA
32,30 $
32,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
32,30 $
About This Item
Code UNSPSC :
41100000
Nomenclature NACRES :
NB.35
32,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pkg of 1 ea
Description générale
Carbide-tip pen with metal body and clip.
Application
Engraving pen has been used:
  • to label slides for DNA combing
  • to cut the coverslips into small pieces for microscopy imaging
  • to encircle cryopreserved sections on glass slides