Z647527
Pyrex® measuring cylinder with spout and detachable plastic foot, complete
volume 50 mL
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
graduations 1.0 mL
Plage de mesure du volume
50 mL
Hauteur
195 mm
Catégories apparentées
Description générale
- Complies with ISO 4788
- Glass cylinder has blue enamel graduations
- Polyethylene foot absorbs impact and reduces breakage
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.