Principaux documents
Z566322
PTFE stirrer shaft
shaft diam. 12 mm, L 650 mm
1 EA
257,00 $
257,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
257,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41103800
Nomenclature NACRES :
NB.72
257,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
PTFE
Fabricant/nom de marque
Cowie 005.0565.12.1
Longueur
650 mm
Diam. de l'axe
12 mm
Description générale
Stirring shaft with steel core for optimal rigidity. Use with PTFE stirrer guides and for applications which do not require a guide. Unbreakable, scratch resistant, and usable up to 280°C.