Principaux documents
Z560448
Sigma-Aldrich
Aldrich® calibrated chromatography column with solvent reservoir and fritted disc
reservoir volume 1000 mL, top joint: threaded 45/50
About This Item
Code UNSPSC :
23151816
Nomenclature NACRES :
NB.51
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
PTFE stopcock
Joint
top joint: threaded45/50
Technique(s)
HPLC: suitable
Colonne, D.E. × L utile
57 mm × 508 mm
Volume de la colonne
1000 mL
Volume du réservoir
1000 mL
Adéquation
suitable for chromatography
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC