Principaux documents
Z566292
PTFE stirrer shaft
shaft diam. 8 mm, L 400 mm
1 EA
127,00 $
127,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
127,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41103800
Nomenclature NACRES :
NB.72
127,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
PTFE
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Cowie 005.540.8.1
Longueur
400 mm
Diam. de l'axe
8 mm
Description générale
Stirring shaft with steel core for optimal rigidity. Use with PTFE stirrer guides and for applications which do not require a guide. Unbreakable, scratch resistant, and usable up to 280°C.