Principaux documents
Z560367
Sigma-Aldrich
Aldrich® calibrated chromatography column with solvent reservoir and fritted disc
reservoir volume 250 mL, top joint: threaded 24/40
1 EA
563,00 $
563,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
563,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
23151816
Nomenclature NACRES :
NB.51
563,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
PTFE stopcock
Joint
top joint: threaded24/40
Qualité
for chromatography
Technique(s)
HPLC: suitable
Colonne, D.E. × L utile
25 mm × 584 mm
Volume de la colonne
200 mL
Volume du réservoir
250 mL
Adéquation
suitable for chromatography
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC