Principaux documents
Z553875
Sigma-Aldrich
Aldrich® safety bubbler with SafetyBarb® hose connectors
capacity 15 mL , fill mark
Synonyme(s) :
bubblers, safety bubblers, scientific bubblers
1 EA
501,00 $
501,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
501,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.43
501,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Capacité
15 mL , fill mark
Catégories apparentées
Description générale
Built-in flash arrester bulb prevents backflow. Order replacement SafetyBarb hose connectors Z547786 (straight) or Z547883 (angled).
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SafetyBarb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany