Principaux documents
Z551872
Sigma-Aldrich
Aldrich® check-valve bubbler with SafetyBarb® hose connectors
T-inlet tube, side outlet
Synonyme(s) :
bubblers, scientific bubblers
1 EA
651,00 $
651,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
651,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.43
651,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Capacité
15 mL
Catégories apparentées
Description générale
Check-valve ball prevents oil from being drawn into the system. Order replacement SafetyBarb hose connectors Z547786 (straight) or Z547883 (angled).
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SafetyBarb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany