Principaux documents
Z550647
Sigma-Aldrich
Aldrich® separatory funnel with glass stopcock
capacity 100 mL
1 EA
455,00 $
455,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
455,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121809
Nomenclature NACRES :
NB.43
455,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
joint stopper22
Description
conical
Capacité
100 mL
Alésage du robinet d'arrêt
2 mm
Catégories apparentées
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC