Documents
Z548030
Sigma-Aldrich
Aldrich® separatory funnel with glass stopcock
capacity 250 mL
About This Item
Code UNSPSC :
41121809
Nomenclature NACRES :
NB.43
Joint
joint stopper22
Description
conical
Capacité
250 mL
Alésage du robinet d'arrêt
2 mm
Catégories apparentées
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC