Principaux documents
Z549363
Sigma-Aldrich
Aldrich® vacuum trap
Inlet, 90° bend, O.D. × H 13 mm × 75 mm
Synonyme(s) :
bubblers
1 EA
121,00 $
121,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
121,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41104812
Nomenclature NACRES :
NB.43
121,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
D.E. × H
13 mm × 75 mm
D.E. de l'entrée
6 mm
Catégories apparentées
Description générale
The top inlet tube is available in either a straight version or with a 90° angled bend. Simple one piece design allows for the removal of vapors. Useful for trapping diazomethane/ether vapors.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC