Principaux documents
Z547646
Sigma-Aldrich
Aldrich® Buchner funnel with joint
capacity 15 mL, disc diam. 20 mm, porosity 25-50 μm, joint: ST/NS 14/20
Synonyme(s) :
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
1 EA
181,00 $
181,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
181,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121809
Nomenclature NACRES :
NB.43
181,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
joint: ST/NS14/20
Capacité
15 mL
Diam. du disque
20 mm
Dimension de pores
25-50 μm porosity
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC