Principaux documents
Z546429
Sigma-Aldrich
Aldrich® Buchner funnel
funnel capacity 2 mL, disc diam. 10 mm, porosity 25-50 μm
Synonyme(s) :
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
About This Item
Code UNSPSC :
41121809
eCl@ss :
32119214
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
(Both funnels and frits are made of borosilicate glass)
Diam. du disque
10 mm
Capacité de l'entonnoir
2 mL
Diam. de la tige
6 mm
Dimension de pores
25-50 μm porosity
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC