Principaux documents
Z543306
Sigma-Aldrich
Pipettes micro-capillaires Kimble®
Synonyme(s) :
71900-100
250 EA
174,00 $
174,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
250 EA
174,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121500
Nomenclature NACRES :
NB.01
174,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
blue
soda-lime glass
Caractéristiques
To Contain
Conditionnement
pack of 250 ea
pack of 250 ea
Fabricant/nom de marque
Kimble® 71900-100
Plage de mesure du volume
100 μL, accuracy: ±0.5%
Capacité
100 μL
Description générale
Ces pipettes jetables sont calibrées "au contenu". Les pipettes font 12,7cm de long et faites de verre sodique. Les différentes tailles sont différenciées par un code couleur. Chaque paquet est livré avec un support de pipette. Remplissage facile par capillarité. Pour dispenser le liquide, couvrir simplement l′orifice sur l′ampoule et presser.
Caractéristiques et avantages
  • Complies with ASTM Specification E672
  • Manufactured from soda-lime glass
  • Calibrated to contain
  • Packaged in easy-open cylinders for convenient dispensing
  • Each cylinder contains 250 pipets and one pipet device
Informations légales
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences