Principaux documents
Z611239
Pipette micro capillaire Hirschmann®
tube capacity 1-5 μL
Synonyme(s) :
Capillary pipette, Hirschmann pipette, Microcapillary pipette
250 EA
39,20 $
39,20 $
Disponible pour expédition le24 avril 2025Détails
Changer de vue
250 EA
39,20 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121500
Nomenclature NACRES :
NB.01
39,20 $
Disponible pour expédition le24 avril 2025Détails
Matériaux
glass
white
Description
Genuine Schott® Duran glass
Conditionnement
pack of 250 ea
Fabricant/nom de marque
Hirschmann 9600105
Disponibilité
not available in USA and Canada
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Longueur
125 mm
Capacité du tube
1-5 μL
Description générale
Pipettes jetables avec anneau de marquage. L′anneau de marquage garantit la détermination précise du volume. Chaque micro-capillaire possède un code couleur et ne peut donc etre confondu avec d′autres. Utile pour les dépots sur plaque CCM.
Informations légales
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
Schott is a registered trademark of Schott AG
Asier Aristieta et al.
Current biology : CB, 31(4), 707-721 (2020-12-12)
The basal ganglia (BG) inhibit movements through two independent circuits: the striatal neuron-indirect and the subthalamic nucleus-hyperdirect pathways. These pathways exert opposite effects onto external globus pallidus (GPe) neurons, whose functional importance as a relay has changed drastically with the
Brice de la Crompe et al.
Nature communications, 11(1), 1570-1570 (2020-03-29)
The dynamical properties of cortico-basal ganglia (CBG) circuits are dramatically altered following the loss of dopamine in Parkinson's disease (PD). The neural circuit dysfunctions associated with PD include spike-rate alteration concomitant with excessive oscillatory spike-synchronization in the beta frequency range