Principaux documents
Z530492
Sigma-Aldrich
Drying tubes with joint
joint: ST/NS 19/22
1 EA
79,50 $
79,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
79,50 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.43
79,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass
colorless cap
colorless tube
Joint
joint: ST/NS19/22
Caractéristiques
graduations: no
Longueur
95 mm
Description générale
Desiccant area- 27 mm L
The Aldrich drying tubes are made of borosilicate glass and are designed with a bent goose-neck and standard taper jointed end. The tube also contains a desiccant area to hold the desiccant. Joint angle is a 75°.