This is a standard taper 24/40 joint. The OD is 24 mm at wide end, 20 mm at the narrow end, and 40 mm long, These dimensions are nominal.
Z101370
Aldrich® septum-inlet adapter with stopcock
Plain, joint: ST/NS 24/40, PTFE stopcock
255,00 $
About This Item
255,00 $
Produits recommandés
Matériaux
PTFE stopcock
Joint
joint: ST/NS24/40
Alésage du robinet d'arrêt
4 mm
Catégories apparentées
Description générale
Liaison
Les clients ont également consulté
-
Can I get information on the joint end? What size the O.D. is?