Z530433
Aldrich® Claisen distillation head
Joints: ST/NS 14/20 (3), thermometer joint: ST/NS 10/18
About This Item
Produits recommandés
Joint
thermometer joint: ST/NS10/18
Joints: ST/NS14/20 (3)
Profondeur d'immersion
50 mm
Catégories apparentées
Description générale
Claisen adapter with a thermometer joint. Male side-arm drip-tip joint.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC