Principaux documents
SYNA351410
Synthware distillation adapter
joint: ST/NS 14/10
Synonyme(s) :
Synthware A351410, adapter, sidearm adapter
1 EA
55,30 $
55,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
55,30 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.51
55,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
joint: ST/NS14/10
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
A351410
Catégories apparentées
Description générale
Synthware distillation side arm adapter with 14/10 joint. Supplied with one holed compression cap and one ViltonTM O-ring.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.