Principaux documents
Z513350
Sigma-Aldrich
Micro spatulas
flat rounded ends, L 12 in. (305 mm)
1 PKG
83,50 $
83,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
83,50 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122403
Nomenclature NACRES :
NB.35
83,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
nickel-stainless steel
Conditionnement
pkg of 6 ea
Longueur
12 in. (305 mm)
Description générale
Nickel stainless spatula with both ends rounded, each end approximately 5/16 in. (8 mm) wide x 2 in. (51 mm) long.
Les clients ont également consulté
Questions
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.