Principaux documents
Z513393
Sigma-Aldrich
Micro spatulas
oval spoon/plastic handle, L 6 1/2 in. (165 mm)
1 PKG
92,80 $
92,80 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
92,80 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122403
Nomenclature NACRES :
NB.35
92,80 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
nickel-stainless steel (plastic handle)
Conditionnement
pkg of 12 ea
Longueur
6 1/2 in. (165 mm)
Description générale
Nickel stainless spoon-type spatula with cushion grip plastic handle. Oval spoon end is 3/4 in. (19 mm) long x 1/4 in. (6 mm) wide.