Principaux documents
Z509264
Sigma-Aldrich
Watch glasses
O.D. 180 mm
1 PKG
203,00 $
203,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
203,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.43
203,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
concave
soda-lime glass
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
pkg of 12 ea
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
D.E.
180 mm
Catégories apparentées
Description générale
Concave, clear annealed soda lime glass with fire-polished edges.