Principaux documents
Z122467
Sigma-Aldrich
Aldrich® addition funnel
capacity 50 mL, joint: ST/NS 14/20
Synonyme(s) :
funnel glass, glass funnel, glass funnels
1 EA
235,00 $
235,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
235,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121809
Nomenclature NACRES :
NB.43
235,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
joint: ST/NS14/20
Hauteur
280 mm
Capacité
50 mL
Description générale
Cylindrical style with 2 mm PTFE stopcock (4 mm for 500 mL capacity).
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC