Z508551
Ace polished shaft
diam. × L 10 mm × 690 mm, with button: no
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
glass
Caractéristiques
for flask size 12 ‑ 22 L
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 8075-24
Diam. × L
10 mm × 690 mm