Z154482
Ace polished shaft
diam. × L 10 mm × 580 mm, with button: no
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
glass
Caractéristiques
for flask size 0.5 ‑ 12 L
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 807523
Diam. × L
10 mm × 580 mm