Principaux documents
Z419966
Sigma-Aldrich
Aldrich® addition funnels with PTFE needle valve
Jacketed, capacity 500 mL, joint: ST/NS 24/40
Synonyme(s) :
funnel glass, glass funnel, glass funnels
About This Item
Code UNSPSC :
41121809
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Joint
joint: ST/NS24/40
Hauteur
550 mm
Capacité
500 mL
Catégories apparentées
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC