Principaux documents
Z409448
Sigma-Aldrich
Weighing funnel
size M, borosilicate glass
6 EA
136,00 $
136,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
6 EA
136,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121809
Nomenclature NACRES :
NB.71
136,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass
Taille
M
Caractéristiques
Length: 6.2 cm, Funnel I.D.: 3.3 cm and Pouring Neck O.D.: 1.1 cm
Conditionnement
pkg of 6 ea
Description générale
  • Sit flat on balance - No rolling, no spilling!
  • Pouring necks designed to fit volumetric flasks, micro-tubes or any narrow neck apparatus for spill free transfer
  • Residual sample can be rinsed to guarantee 100% transfer
  • Suitable for safe handling of hazardous materials
  • Available in five different sizes: extra small, small, medium, large, and extra large