Principaux documents
SYNF624125
Synthware pressure equalizing addition funnel
125 mL, joint: ST/NS 24/40, stopcock: PTFE
Synonyme(s) :
Synthware F671425, dropping funnel
1 EA
265,00 $
265,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
265,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121809
Nomenclature NACRES :
NB.51
265,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
joint: ST/NS24/40
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware F624125
Capacité
125 mL
125 mL
Catégories apparentées
Description générale
With 1:5 PTFE stopcock
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.