Principaux documents
Z418722
Sigma-Aldrich
Aldrich® flat-bottom flask
capacity 25 mL, joint: ST/NS 14/20
Synonyme(s) :
bottom flask, flat bottomed flask, flat flask
1 EA
120,00 $
120,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
120,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
120,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
flat bottom flask
glass
short
single-neck
Joint
joint: ST/NS14/20
Description
short neck
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
closure type Standard Taper Joint
Conditionnement
case of 1
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
Capacité
25 mL
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC