Principaux documents
Z415588
Sigma-Aldrich
Aldrich® side-arm distilling head
thermometer joint: ST/NS 10/18, joint: ST/NS 14/20
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
NB.35
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Joint
thermometer joint: ST/NS10/18
joint: ST/NS14/20
Longueur du bras latéral
150 mm
Catégories apparentées
Description générale
A 50mm immersion length thermometer is recommended for the 14/20 joint, and 75mm immersion length thermometers are recommended for the 24/40 and 29/32 joints.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC