Principaux documents
Z202843
Sigma-Aldrich
Solvent still heads
capacity 500 mL, joint: ST/NS 24/40
1 EA
1 300,00 $
1 300,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
1 300,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41104812
Nomenclature NACRES :
NB.43
1 300,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
joint: ST/NS24/40
Capacité
500 mL
Description générale
With return finger and 4 mm PTFE stopcock.