Z415502
Aldrich® Claisen distillation head with Vigreux indents
Joints: ST/NS 14/20 (3), H 250 mm, thermometer joint: ST/NS 10/18
About This Item
Produits recommandés
Joint
thermometer joint: ST/NS10/18
Joints: ST/NS14/20 (3)
Hauteur
250 mm
Profondeur d'immersion
50 mm
Catégories apparentées
Description générale
Vigreux indents run the entire length of the column and act as the packing for the column.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC