Principaux documents
Z413151
Sigma-Aldrich
Aldrich® Vigreux column
Unjacketed, effective L 150 mm
1 EA
267,00 $
267,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
267,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41104812
Nomenclature NACRES :
NB.43
267,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
joint ST/NS14/20
D.I. × D.E.
10 mm × 12 mm
L utile
150 mm
Description générale
Vigreux indents run the entire length of the column and act as the packing for the column.
Jacketed version is pictured.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC