Principaux documents
SYNC159190
Synthware West condenser
joint: ST/NS 19/22, jacket L 190 mm
Synonyme(s) :
Synthware C159190, glass West condenser
1 EA
93,90 $
93,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
93,90 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.51
93,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
joint: ST/NS19/22
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware C159190
L de l'enveloppe
190 mm
Catégories apparentées
Description générale
With narrow annular space for fast coolant speed, thus high cooling efficiency.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.