Principaux documents
Z409421
Sigma-Aldrich
Weighing funnel
size S, borosilicate glass
Synonyme(s) :
Measurement Funnel
6 EA
119,00 $
119,00 $
Date d'expédition estimée le28 avril 2025Détails
Changer de vue
6 EA
119,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121809
Nomenclature NACRES :
NB.71
119,00 $
Date d'expédition estimée le28 avril 2025Détails
Matériaux
borosilicate glass
Taille
S
Caractéristiques
Length: 4.3 cm, Funnel I.D.: 2.4 cm and Pouring Neck O.D.: 0.7 cm
Conditionnement
pkg of 6 ea
Description générale
  • Sit flat on balance - No rolling, no spilling!
  • Pouring necks designed to fit volumetric flasks, micro-tubes or any narrow neck apparatus for spill free transfer
  • Residual sample can be rinsed to guarantee 100% transfer
  • Suitable for safe handling of hazardous materials
  • Available in five different sizes: extra small, small, medium, large, and extra large