Principaux documents
Z405663
J. Young needle valve
PTFE, side arm O.D. 7 mm
1 EA
154,00 $
154,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
154,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
40141602
Nomenclature NACRES :
NB.79
154,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
PTFE
Fabricant/nom de marque
J. Young
D.E.du bras latéral
7 mm
Description générale
• PTFE piston with unique PTFE-sheathed elastomer O-ring seals
• PTFE needle shut-off point
• Calibrated barrel indicates flow and facilitates reproducibility