Principaux documents
Z322202
Quickfit® right-angle tubing adapter
joint: ST/NS 29/32
Synonyme(s) :
MF10/4B/SC
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
NB.35
Le produit Z322202 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Joint
joint: ST/NS29/32
Fabricant/nom de marque
Quickfit MF 10/4B/SC
Disponibilité
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
Description générale
With joint and right angle-connection with screw-thread connector for flexible tubing.
Informations légales
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited