Principaux documents
Z320099
Plastic cap for Quickfit® cone/screw thread adapter
28 thread, couples 10.5 - 11.5 mm diameter
Synonyme(s) :
QC28/13
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.35
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Caractéristiques
couples 10.5 - 11.5 mm diameter
Fabricant/nom de marque
Quickfit
Disponibilité
not available in USA and Canada
Raccords
28 thread
Informations légales
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited