Principaux documents
CLS882114
Pyrex® thermometer adapter
joint: ST/NS 14/20
Synonyme(s) :
lab equipment accessory
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Joint
joint: ST/NS14/20
Fabricant/nom de marque
Corning 8821-14
Longueur
60 mm
Description générale
One end with a ground joint and the other end tooled to accommodate a thermometer.
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.