Principaux documents
Z315028
Hirschmann® pipetus® pipette controller accessories
0.2 μm PTFE membrane filters, 1 each = 5 filters
Synonyme(s) :
Pipette accessories
1 EA
87,90 $
87,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
87,90 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121500
Nomenclature NACRES :
NB.01
87,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Fabricant/nom de marque
Hirschmann 9903704
Conditionnement
pkg of 1 each = 5 PTFE membrane filters supplied
Application
For all Pipetus models
Informations légales
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
Pipetus is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.