Principaux documents
Z288209
Sigma-Aldrich
Pompe à vide en PTFE résistant KNF Laboport®
pumping speed 34 L/min, AC/DC input 115 V AC
Synonyme(s) :
laboratory vacuum pump, mini diaphragm vacuum pump, mini vacuum pump, vacuum pump
1 EA
9 390,00 $
9 390,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
9 390,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41105101
Nomenclature NACRES :
NB.79
9 390,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
CE compliant
CSA approved
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
KNF
Disponibilité
not available in EU
Paramètres
≤1.5 torr vacuum
34 L/min pumping speed
L × l × H
13 in. × 6.7 in. × 8.7 in.
Poids
27 lb (12.3 kg)
Description générale
Quiet, high performance diaphragm vacuum pumps can be used alone or as the center of a modular laboratory vacuum system. Replaces noisy rotary-vane pumps for vacuum distillation, drying, filtration, rotary evaporation, degassing of liquids, and applications where water aspirators are used.
Caractéristiques et avantages
  • Solid PTFE headsPTFE coated diaphragm.
  • Oil-free operation ensures pumped medium will stay pure.
  • New multi-port valve system with Kalrez disks improves flow and reliability.
  • Two stages.
  • 0 mm I.D. hose barbs on ports.
Informations légales
Laboport is a registered trademark of KNF Neuberger GmbH