BR143352
BRAND® tubing
I.D. 2, O.D. 4, W 1.0 mm
Synonyme(s) :
Tubing
85,50 $
About This Item
85,50 $
Produits recommandés
Matériaux
silicone
Fabricant/nom de marque
BRAND 143352
D.I.
2
Longueur
25 m
D.E.
4
Largeur
1.0 mm