Principaux documents
Z268755
Scienceware® Safe-Lab PTFE stirrer bearing
joint: ST/NS 29/42
1 EA
383,00 $
383,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
383,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41100000
Nomenclature NACRES :
NB.72
383,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
Viton® O-ring
Joint
joint: ST/NS29/42
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Bel-Art F20320-1662
Description générale
Stopper-Loc® nut allows stirrer bearing to be locked to outer ground-glass joint. Complete with Stopper-Loc nut and two PTFE inserts. For 10mm diam. polished glass or PTFE stirring shafts.
Informations légales
Safe-Lab is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Stopper-Loc is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company