Principaux documents
BAF203201660
SP Bel-Art® Safe-Lab Joint Stirrer Bearing
for 24/40 Tapered Joints
1 EACH
232,00 $
232,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EACH
232,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122800
Nomenclature NACRES :
NB.43
232,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Bel-Art F20320-1660
Description générale
For use with 10mm stirring rods, the body is PTFE with a Viton® O-ring.
Caractéristiques et avantages
  • Comes complete with two PTFE inserts with inside O-ring for fine adjustment of stirring rod tension
  • Threaded polypropylene locking compression cap on top
  • Extracting nut above the ground joint allows easy and quick removal from flask
  • Not autoclavable
Informations légales
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company