Principaux documents
Z267805
Sigma-Aldrich
Round crystal window
ZnSe, diam. × thickness 25 mm × 2 mm
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
SB.32
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
ZnSe
Technique(s)
IR spectroscopy: suitable
Diam. × épaisseur
25 mm × 2 mm
Transmittance
20,000-45,400 (wavenumbers (cm-1))
Indice de réfraction
n/D 2.4 (at 2 μm)
Description générale
A hard and brittle crystal; inert; ideal material for ATR.
Cut and polished quality crystal windows.