Principaux documents
Z261637
Luer-to-Threaded NPT connector
Micro-Mate® female Luer to 1/8-27 thread, 316 stainless steel
1 EA
116,00 $
116,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
116,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
40183110
Nomenclature NACRES :
NB.03
116,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
316 stainless steel
Fabricant/nom de marque
Popper 6455
Paramètres
45 psi pressure (final assembly water tested)
Informations légales
Micro-Mate is a registered trademark of Cadence Science